151610
DL-3,4-Dihydroxymandelic acid
95%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Punto di fusione
136-137 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
OC(C(O)=O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H8O5/c9-5-2-1-4(3-6(5)10)7(11)8(12)13/h1-3,7,9-11H,(H,12,13)
RGHMISIYKIHAJW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3