Documenti fondamentali
151408
Sigma-Aldrich
4-Methyl-3-nitrobenzoic acid
99%
Sinonimo/i:
3-Nitro-p-toluic acid
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H3(NO2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.15
Beilstein:
1874411
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Stato
solid
Punto di fusione
187-190 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
nitro
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11)
BBEWSMNRCUXQRF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-Methyl-3-nitrobenzoic acid was used in the synthesis of one-dimensional (1D) lanthanide coordination complexes[1].
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jumei Tian et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 42(23), 8504-8511 (2013-05-01)
Three novel one-dimensional (1D) lanthanide coordination complexes involving the 4-methyl-3-nitrobenzoic acid (HL) ligand, with the general formulae [Gd(L)3(H2O)(CH3OH)] (1), [Gd(L)3(H2O)2]·(4,4'-bpy)·CH3OH (2), [Dy(L)3(H2O)(CH3OH)] (3), have been synthesized by solvothermal reactions. These complexes have been structurally characterized by single-crystal X-ray diffraction, IR