Documenti fondamentali
137847
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-nitrobenzoic acid
99%
Sinonimo/i:
3-Nitro-o-toluic acid
Scegli un formato
100 G
CHF 80.00
CHF 80.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
CHF 80.00
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H3(NO2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.15
Beilstein:
2050096
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 80.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
solid
Punto di fusione
182-184 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1c(cccc1[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-5-6(8(10)11)3-2-4-7(5)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11)
YPQAFWHSMWWPLX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Methyl-3-nitrobenzoic acid was used as starting reagent in the synthesis of methyl 2-methyl-3-nitrobenzoate[1] and 2,3-unsubstituted indoles[2].
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis of (2S)-2-amino-3-(1H-4-indolyl) propanoic acid, a novel tryptophan analog for structural modification of bioactive peptides.
Fauq AH, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 9(23), 4127-4134 (1998)
Palladium-catalyzed coupling of 2-bromoanilines with vinylstannanes. A regiocontrolled synthesis of substituted indoles.
Krolski ME, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 53(6), 1170-1176 (1988)