Documenti fondamentali
15128
Sigma-Aldrich
Boc-Ile-ONp
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
Boc-L-Isoleucine 4-nitrophenyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H24N2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
352.38
Beilstein:
1894884
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0% (TLC)
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C17H24N2O6/c1-6-11(2)14(18-16(21)25-17(3,4)5)15(20)24-13-9-7-12(8-10-13)19(22)23/h7-11,14H,6H2,1-5H3,(H,18,21)/t11-,14-/m0/s1
RFSVHANJROIWPM-FZMZJTMJSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)