Vai a
10940
N-Octanoyl-DL-homoserine lactone
≥97.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-Capryloyl-DL-homoserine lactone
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 219.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H21NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
227.30
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Beilstein/REAXYS Number:
1642628
MDL number:
CHF 219.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
N-Octanoyl-DL-homoserine lactone, ≥97.0% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
form
powder with small lumps
color
white to faintly beige
application(s)
detection
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCC(=O)NC1CCOC1=O
InChI
1S/C12H21NO3/c1-2-3-4-5-6-7-11(14)13-10-8-9-16-12(10)15/h10H,2-9H2,1H3,(H,13,14)
InChI key
JKEJEOJPJVRHMQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Application test: Induces violacein expression in a Chromobacterium violaceum mutant usually not able to produce homoserine lactones.
Biochem/physiol Actions
N-Octanoyl-DL-homoserine lactone is a member of N-acyl-homoserine lactone family. N-acylhomoserine lactones (AHL) regulate gene expression in gram-negative bacteria, such as Echerichia and Salmonella are involved in quorum sensing, cell to cell communication among bacteria. Some AHLs are potent chemoattractants for human immune cells such as neutrophils.
N-octanoyl-homoserine lactone (N-C8-HSL) is among a group of homoserine lactones that includes; N-Heptanoyl-DL-homoserine lactone (C7HSL), N-Decanoyl-DL-homoserine lactone (N-C10-HSL), N-(3-oxodecanoyl) homoserine-L-lactone (3-oxo-C10 HSL), N-(3-oxododecanoyl)homoserine-L-lactone (3-oxo-C12-HSL), N-(3-Oxotetradecanoyl)-L-homoserine lactone (3-oxo-C14-HSL, N-(3-hydroxydecanoyl)-L-homoserine lactone, and N-(3-hydroxyoctanoyl)-L-homoserine lactone involved in the processes of bacterial quorum sensing. These N-acyl-homoserine lactones are used to study the processes and mechanisms of bacterial quorum sensing.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
172470992610937
description
≥97.0% (HPLC)
description
≥97.0% (HPLC)
description
≥97.0% (HPLC)
description
≥97.0% (HPLC)
form
powder with small lumps
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
color
white to faintly beige
color
white to faint beige
color
white to faint beige
color
white to slightly yellow
application(s)
detection
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
cell analysis
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)