Documenti fondamentali
149969
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-(1-adamantyl)-3-oxopropionate
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H22O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
250.33
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.499 (lit.)
P. ebollizione
108-110 °C/0.06 mmHg (lit.)
Densità
1.037 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
ketone
Stringa SMILE
CCOC(=O)CC(=O)C12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C15H22O3/c1-2-18-14(17)6-13(16)15-7-10-3-11(8-15)5-12(4-10)9-15/h10-12H,2-9H2,1H3/t10-,11+,12-,15-
FOISHGXCIBGQJU-WUQLGEGHSA-N
Applicazioni
Ethyl 3-(1-adamantyl)-3-oxopropionate may be used in chemical synthesis studies.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)