127272
1-Adamantaneacetic acid
98%
Sinonimo/i:
1-Adamantylacetic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
chunks
Punto di fusione
134-137 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)CC12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C12H18O2/c13-11(14)7-12-4-8-1-9(5-12)3-10(2-8)6-12/h8-10H,1-7H2,(H,13,14)/t8-,9+,10-,12-
AOTQGWFNFTVXNQ-GOCCLTDMSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3