Documenti fondamentali
906751
Sigma-Aldrich
4-Vinylbenzyl(triphenyl)phosphonium chloride
≥98%
Scegli un formato
50 G
CHF 101.00
500 G
CHF 653.00
CHF 101.00
Spedizione prevista il20 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 G
CHF 101.00
500 G
CHF 653.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H24ClP
Peso molecolare:
414.91
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
CHF 101.00
Spedizione prevista il20 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98%
98% (AgNO3, titration)
Stato
powder
contiene
Contains 50 ppm of 4-tert-butylcatechol as stabilizer
Colore
white to light yellow
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
The polymer of 4-Vinylbenzyl(triphenyl)phosphonium chloride exhibits UCST behaviour in the presence of sodium salts (NaCl, NaBr, and NaI) . In the presence of these salts, the polymer shows thermo responsiveness.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
How to manipulate the upper critical solution temperature (UCST).
Niskanen J, et al.
Polym. Chem., 8, 220-232 (2017)