Documenti fondamentali
147850
Sigma-Aldrich
2-Cyclopenten-1-one ethylene ketal
95%
Sinonimo/i:
1,4-Dioxaspiro[4.4]non-6-ene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H10O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.15
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.469 (lit.)
P. ebollizione
59-62 °C/16 mmHg (lit.)
Densità
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
ketal
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C1COC2(CCC=C2)O1
InChI
1S/C7H10O2/c1-2-4-7(3-1)8-5-6-9-7/h1,3H,2,4-6H2
ATFWVBMLTLPOHI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Cyclopenten-1-one ethylene ketal was used in the synthesis of 2,3,3,4,7,7-hexahydro-5-methyl-ind-5-en-1-one ethylene ketal.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
111.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
44 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis of methyl epijasmonate and cis-3-(2-oxopropyl)-2-(pent-2-Z-enyl)-cyclopentan-1-one.
Hailes HC, et al.
Tetrahedron, 57(52), 10329-10333 (2001)