Documenti fondamentali
14567
Sigma-Aldrich
α,ω-Bis{2-[(3-carboxy-1-oxopropyl)amino]ethyl}polyethylene glycol
Mr 3,000, cross-linking reagent amine reactive, carboxylic acid
Sinonimo/i:
O,O′-Bis[2-(succinylamino)ethyl]polyethylene glycol
Scegli un formato
250 MG
CHF 146.00
CHF 146.00
Spedizione prevista il09 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 146.00
About This Item
Formula condensata:
HOOCCH2CH2CONH(CH2CH2O)nCH2CH2NHCOCH2CH2COOH
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
CHF 146.00
Spedizione prevista il09 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
α,ω-Bis{2-[(3-carboxy-1-oxopropyl)amino]ethyl}polyethylene glycol, Mr 3000
PM
Mr 3000
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
Estremità Ω
carboxylic acid
Estremità α
carboxylic acid
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: homobifunctional
Stringa SMILE
O(COCCOCCC(=O)O)CCOCCC(=O)O
InChI
1S/C11H20O8/c12-10(13)1-3-16-5-7-18-9-19-8-6-17-4-2-11(14)15/h1-9H2,(H,12,13)(H,14,15)
LQRCZNATFRANRS-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
DCC 99%
Sigma-Aldrich
D80002
DCC