144495
1-Iodo-3-nitrobenzene
99%
Saggio
99%
Stato
solid
P. ebollizione
280 °C (lit.)
Punto di fusione
36-38 °C (lit.)
Gruppo funzionale
iodo
nitro
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1cccc(I)c1
InChI
1S/C6H4INO2/c7-5-2-1-3-6(4-5)8(9)10/h1-4H
CBYAZOKPJYBCHE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?