Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 40.40 CHF 30.30 |
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
ClC6H4I
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.45
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
210-920-6
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
CHF 30.30
Prezzo di listinoCHF 40.40Risparmia il 25%Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.631 (lit.)
bp
103-104 °C/15 mmHg (lit.)
density
1.926 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
chloro, iodo
SMILES string
Clc1cccc(I)c1
InChI
1S/C6H4ClI/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H
InChI key
JMLWXCJXOYDXRN-UHFFFAOYSA-N
General description
The multiple-quantum proton NMR spectra of 3-chloroiodobenzene was studied.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 99% | description 97% | description 97% |
| assay 98% | assay 99% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| refractive index n20/D 1.631 (lit.) | refractive index - | refractive index - | refractive index n20/D 1.465 (lit.) |
| bp 103-104 °C/15 mmHg (lit.) | bp - | bp 153-154 °C/13 mmHg (lit.) | bp 69 °C/43 mmHg (lit.) |
| form liquid | form solid | form solid | form solid |
| density 1.926 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - | density 1.46 g/mL at 25 °C (lit.) |
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
215.6 °F - closed cup
flash_point_c
102.00 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?