Documenti
143774
Sigma-Aldrich
2-Pentene (mixture of cis and trans)
99%
Sinonimo/i:
β-Amylene, β-n-Amylene, 1-Methyl-2-ethylethylene, 3-Pentene, sym-Methylethylethylene
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH=CHCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
70.13
Beilstein:
969151
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
8.06 psi ( 20 °C)
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.38 (lit.)
P. eboll.
37 °C (lit.)
Densità
0.65 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCC=CC
InChI
1S/C5H10/c1-3-5-4-2/h3,5H,4H2,1-2H3/b5-3+
QMMOXUPEWRXHJS-HWKANZROSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
2-Pentene undergoes addition reaction with phenoxathiin cation radical in acetonitrile solution to form bis(10-phenoxathiiniumyl)alkane adducts.
Applicazioni
2-Pentene (mixture of cis and trans) was used in the synthesis of polycyclopentene by ring-opening metathesis polymerization.
Pittogrammi
FlameHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-49.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-45 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Isoprene analytical standard
Supelco
59240
Isoprene
trans-2-Hexene 97%
Sigma-Aldrich
110892
trans-2-Hexene
cis-3-Hexene ≥95.0%
Sigma-Aldrich
52985
cis-3-Hexene
cis-1,3-Pentadiene analytical standard
Supelco
09207
cis-1,3-Pentadiene
Synthesis of narrow-distribution polycyclopentene using a ruthenium ring-opening metathesis initiator.
Myers SB and Register RA.
Polymer, 49(4), 877-882 (2008)
Bing-Jun Zhao et al.
The Journal of organic chemistry, 72(16), 6154-6161 (2007-07-03)
Addition of phenoxathiin cation radical (PO*+) to acyclic alkenes in acetonitrile (MeCN) solution occurred stereospecifically to form bis(10-phenoxathiiniumyl)alkane adducts. Stereospecific trans addition is ascribed to the intermediacy of an episulfonium cation radical. The alkenes used were cis- and trans-2-butene, cis-