Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
250 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 367.00 |
Informazioni su questo articolo
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor pressure
6.58 psi ( 20 °C)
assay
≥97.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
refractive index
n20/D 1.436 (lit.), n20/D 1.437 (lit.)
bp
44 °C (lit.)
mp
−141 °C (lit.)
density
0.694 g/mL at 20 °C, 0.691 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C\C=C/C=C
InChI
1S/C5H8/c1-3-5-4-2/h3-5H,1H2,2H3/b5-4-
InChI key
PMJHHCWVYXUKFD-PLNGDYQASA-N
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| grade analytical standard | grade - | grade - | grade - |
| format neat | format - | format - | format - |
| application(s) cleaning products | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| density 0.694 g/mL at 20 °C, 0.691 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.681 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.68 g/cm3 at 20 °C | density 0.82 g/cm3 at 20 °C |
| assay ≥97.0% (GC) | assay 99% | assay ≥98.0% (GC) | assay ≥97.0% (GC) |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
5.0 °F - closed cup
flash_point_c
-15 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?