295051
1-Butene
≥99%
Sinonimo/i:
α-Butene, α-Butylene, 2-Butylene, ethylenediamine
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
1.93 (vs air)
Tensione di vapore
1939 mmHg ( 21.1 °C)
Saggio
≥99%
Forma fisica
gas
Temp. autoaccensione
723 °F
Limite di esplosione
9.3 %
P. eboll.
−6.3 °C (lit.)
Punto di fusione
−185 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC=C
InChI
1S/C4H8/c1-3-4-2/h3H,1,4H2,2H3
VXNZUUAINFGPBY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Development and characterization of ZnO, Au/ZnO and Pd/ZnO thin films through their adsorptive and catalytic properties.: This paper discusses the synthesis and catalytic applications of ZnO-based thin films, where 1-butene serves as a probe molecule to study adsorption and catalysis, contributing to advancements in material science and catalysis technology (Giannoudakos et al., 2008).
Confezionamento
Compatible with the following:
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Portagomma
Raccomandato
Regolatore
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
-112.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-80 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)