76969
1-Pentene
analytical standard
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.4 (vs air)
Tensione di vapore
10.27 psi ( 20 °C)
Saggio
≥99.5% (GC)
Temp. autoaccensione
522 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Limite di esplosione
8.7 %
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.371 (lit.)
n20/D 1.372
P. ebollizione
29.9-30.1 °C (lit.)
Densità
0.641 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
petroleum
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCC=C
InChI
1S/C5H10/c1-3-5-4-2/h3H,1,4-5H2,2H3
YWAKXRMUMFPDSH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti consigliati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-59.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-51 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?