143081
Phenyl isocyanide dichloride
98%
Sinonimo/i:
N-(Dichloromethylene)aniline
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.571 (lit.)
P. eboll.
103-106 °C/30 mmHg (lit.)
Densità
1.265 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl\C(Cl)=N\c1ccccc1
InChI
1S/C7H5Cl2N/c8-7(9)10-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
TTWWZVGVBRPHLE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
79 °C - closed cup