140996
Ethyl crotonate
96%
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.9 (vs air)
Saggio
96%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.424 (lit.)
P. ebollizione
142-143 °C (lit.)
Densità
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)\C=C\C
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-5-6(7)8-4-2/h3,5H,4H2,1-2H3/b5-3+
ZFDIRQKJPRINOQ-HWKANZROSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?