Vai a
28007
Crotonoil coenzima A
~90% (HPLC)
Sinonimo/i:
trans-2-butenoil coenzima A
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 409.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1’420.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H37Li3N7O17P3S
Peso molecolare:
853.41
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Assay:
~90% (HPLC)
Form:
solid
Solubility:
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
CHF 409.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
~90% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
impurities
≤10% water
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Li+].[Li+].[Li+].C\C=C\C(=O)SCCNC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP(O)([O-])=O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C25H40N7O17P3S.3Li/c1-4-5-16(34)53-9-8-27-15(33)6-7-28-23(37)20(36)25(2,3)11-46-52(43,44)49-51(41,42)45-10-14-19(48-50(38,39)40)18(35)24(47-14)32-13-31-17-21(26)29-12-30-22(17)32;;;/h4-5,12-14,18-20,24,35-36H,6-11H2,1-3H3,(H,27,33)(H,28,37)(H,41,42)(H,43,44)(H2,26,29,30)(H2,38,39,40);;;/q;3*+1/p-3/b5-4+;;;/t14-,18-,19-,20+,24-;;;/m1.../s1
InChI key
LUYQFKSDLNQLEG-OUWZIDFPSA-K
Application
Il crotonoil coenzima A (crotonoil-CoA) può essere usato nella ricerca di farmaci antitubercolari e antimalarici come substrato che contribuisca all′identificazione e alla caratterizzazione di enzimi come la enoil-ACP reduttasi del Plasmodium falciparum (PfENR) e altre enoil-CoA reduttasi che possono essere bersagli efficaci dei farmaci. Il crotonoil-CoA può essere usato come analogo del substrato per gli studi di cinetica sulla β-idrossiacil-ACP (proteina trasportatrice di acili) deidratasi (FabZ).
Analysis Note
Oxidation-reduction of general acyl-CoA dehydrogenase by the butyryl-CoA/crotonyl-CoA couple [1]; Purification of rat liver microsomal trans-2-enoyl-CoA reductase [2]
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
H2012M1762234101
form
solid
form
-
form
powder
form
solid
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
H2O: soluble-50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 1 mg/mL
assay
~90% (HPLC)
assay
≥85%
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥94% (UV)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
impurities
≤10% water
impurities
-
impurities
-
impurities
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)