Documenti fondamentali
135003
Sigma-Aldrich
1-(4-Biphenylyl)-1-ethanol
97%
About This Item
Formula condensata:
C6H5C6H4CH(OH)CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.26
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
95-97 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(O)c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C14H14O/c1-11(15)12-7-9-14(10-8-12)13-5-3-2-4-6-13/h2-11,15H,1H3
GOISDOCZKZYADO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
1-(4-Biphenylyl)-1-ethanol can be used in organic synthesis.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)