Documenti fondamentali
132527
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Amino-1-butanol
≥98%
Scegli un formato
5 G
CHF 99.40
CHF 99.40
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 99.40
About This Item
Formula condensata:
C2H5CH(NH2)CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
89.14
Beilstein:
1718930
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 99.40
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98%
Stato
liquid
Attività ottica
[α]20/D +10°, neat
Purezza ottica
ee: 96% (GLC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.4521 (lit.)
P. ebollizione
172-174 °C (lit.)
Densità
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
hydroxyl
Stringa SMILE
CC[C@H](N)CO
InChI
1S/C4H11NO/c1-2-4(5)3-6/h4,6H,2-3,5H2,1H3/t4-/m0/s1
JCBPETKZIGVZRE-BYPYZUCNSA-N
Applicazioni
(S)-(+)-2-Amino-1-butanol is a chiral amino alcohol that may be used in the synthesis of (S)-2-(6-benzylamino-9-isopropyl-9H-purin-2-ylamino) butan-1-ol, an (S)-enantiomer of roscovitine.[1] It can also be used to synthesize homochiral 2-methylpyrroles.[2] (S)-(+)-2-Amino-1-butanol is an intermediate for the synthesis of (S,S)-ethambutol, an antibacterial agent for treating tuberculosis.[3]
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
203.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
95 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Synthesis and photooxygenation of homochiral 2-methylpyrrole derivatives of chiral amino alcohols: simple, selective access to chiral bicyclic lactams
Aydogan F and Demir AS
Tetrahedron Asymmetry, 15(2), 259-265 (2004)
Enantioselective synthesis of (S, S)-ethambutol using proline-catalyzed asymmetric a-aminooxylation and a-amination
Kotkar SP and Sudalai A
Tetrahedron Asymmetry, 17(11), 1738-1742 (2006)
Synthesis and configuration of the cyclin-dependent kinase inhibitor roscovitine and its enantiomer.
Wang S, et al
Tetrahedron Asymmetry, 12(20), 2891-2894 (2001)