Documenti fondamentali
132446
Sigma-Aldrich
Diethyl (3-chloropropyl)malonate
97%
About This Item
Formula condensata:
Cl(CH2)3CH(CO2C2H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.69
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.443 (lit.)
P. ebollizione
136 °C/5 mmHg (lit.)
Densità
1.101 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
ester
Stringa SMILE
CCOC(=O)C(CCCCl)C(=O)OCC
InChI
1S/C10H17ClO4/c1-3-14-9(12)8(6-5-7-11)10(13)15-4-2/h8H,3-7H2,1-2H3
WUOPYKKJFZHTRA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthetic studies in unnatural cyclic amino acids.
Lee VJ and Woodward RB.
The Journal of Organic Chemistry, 44(14), 2487-2491 (1979)