Documenti fondamentali
129860
Sigma-Aldrich
2-Methylglutaric acid
98%
Scegli un formato
5 G
CHF 66.90
CHF 66.90
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 66.90
About This Item
Formula condensata:
HOOCCH2CH2CH(CH3)COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.14
Beilstein:
1723219
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 66.90
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
powder
P. ebollizione
214-215 °C/22 mmHg (lit.)
Punto di fusione
80-82 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
CC(CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H10O4/c1-4(6(9)10)2-3-5(7)8/h4H,2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)
AQYCMVICBNBXNA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Methylglutaric acid was used in the preparation of acetic acid[1].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
T A Scott
The Biochemical journal, 102(1), 87-93 (1967-01-01)
A chemical degradation scheme is reported, which permits the measurement of the radioactivity of each carbon atom of nicotinic acid. Nicotinic acid is decarboxylated by heating with copper chromite to give carbon dioxide (C-7) and pyridine. The pyridine is converted
Laura Akbal et al.
Journal of chromatography. A, 1609, 460449-460449 (2019-08-25)
The application of supercritical fluid chromatography with mass spectrometric (MS) detection (SFC-MS) was compared towards generic reversed phase liquid chromatography (RPLC) and hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC) for the analysis of urine with regards of ionization performance and analyte identification.