317632
(Methylcyclopentadienyl)manganese(I) tricarbonyl
Sinonimo/i:
(Methylcyclopentadienyl)tricarbonylmanganese, MCMT, Tricarbonyl(2-methylcyclopentadienyl)manganese, Ethyl MMT, MMT, NSC 22316
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
>1 (vs air)
Tensione di vapore
0.05 mmHg ( 20 °C)
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
core: manganese
reagent type: catalyst
Indice di rifrazione
n20/D 1.584 (lit.)
P. eboll.
232-233 °C (lit.)
Punto di fusione
−1 °C (lit.)
Densità
1.38 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Mn].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].C[C]1[CH][CH][CH][CH]1
InChI
1S/C6H7.3CO.Mn/c1-6-4-2-3-5-6;3*1-2;/h2-5H,1H3;;;;
LYHJNAIHGFWRKM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
It can also be used as a reactant for:
- Aldol addition reactions.
- Preparation of homo- and heteronuclear mixed biscarbene complexes with conjugated bithiophene units.
- Molecular fragmentation using shaped femtosecond laser pulses.
- Preparation of MnAs thin films grown on GaAs(001) by metalorganic vapour phase epitaxy (MOVPE).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
96 °C - closed cup