Key Documents
124079
5-Bromoisatin
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H4BrNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.03
Beilstein:
383760
Numero MDL:
Saggio
95%
Punto di fusione
247-252 °C (lit.)
Stringa SMILE
Brc1ccc2NC(=O)C(=O)c2c1
InChI
1S/C8H4BrNO2/c9-4-1-2-6-5(3-4)7(11)8(12)10-6/h1-3H,(H,10,11,12)
MBVCESWADCIXJN-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Contains isatin
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)