12320
p-Benzoquinone dioxime
technical, ≥90% (TLC)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical
Saggio
≥90% (TLC)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
243 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
dioxane: soluble 0.1 g/10 mL, clear
Stringa SMILE
O\N=C1/C=C\C(C=C1)=N\O
InChI
1S/C6H6N2O2/c9-7-5-1-2-6(8-10)4-3-5/h1-4,9-10H/b7-5-,8-6+
LNHURPJLTHSVMU-CGXWXWIYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Expl. 1.1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1A
Codice della classe di stoccaggio
1 - Explosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?