122882
2-Amino-4-chloro-6-methylpyrimidine
97%
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
183-186 °C (lit.)
Solubilità
acetic acid: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
Cc1cc(Cl)nc(N)n1
InChI
1S/C5H6ClN3/c1-3-2-4(6)9-5(7)8-3/h2H,1H3,(H2,7,8,9)
NPTGVVKPLWFPPX-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?