D32202
Dibenzothiophene
98%
Sinonimo/i:
DBT, Diphenylene sulfide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
powder or crystals
P. eboll.
332-333 °C (lit.)
Punto di fusione
97-100 °C (lit.)
Stringa SMILE
c1ccc2c(c1)sc3ccccc23
InChI
1S/C12H8S/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11/h1-8H
IYYZUPMFVPLQIF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- A starting material for the synthesis of corresponding sulfoxide and sulfone by oxidative desulfurization using various catalysts.
- A template for the synthesis of surface molecular imprinted polymer (SMIP). SMIP is applicable for the removal of dibenzothiophene during desulfurization of the gasoline
- A precursor for the synthesis of DBT based π-conjugating polymers.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
338.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
170 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves