11970
1,3-Diphenyl-2-propenone
≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
Benzalacetophenone, Chalcone
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98.0% (GC)
Solubilità
dioxane: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless
Stringa SMILE
O=C(\C=C\c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H12O/c16-15(14-9-5-2-6-10-14)12-11-13-7-3-1-4-8-13/h1-12H/b12-11+
DQFBYFPFKXHELB-VAWYXSNFSA-N
Informazioni sul gene
rat ... Ar(24208)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3