141984
4,4′-Dimethoxybenzophenone
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
141-143 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(OC)cc2
InChI
1S/C15H14O3/c1-17-13-7-3-11(4-8-13)15(16)12-5-9-14(18-2)10-6-12/h3-10H,1-2H3
RFVHVYKVRGKLNK-UHFFFAOYSA-N
WGK 3