Documenti fondamentali
117609
Sigma-Aldrich
Cyclopentadienylmolybdenum(II) tricarbonyl, dimer
98%
Sinonimo/i:
Cyclopentadienyltricarbonylmolybdenum dimer, Hexacarbonylbis(η5 -cyclopentadienyl)dimolybdenum(I), Hexacarbonylbis(cyclopentadienyl)dimolybdenum
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H10Mo2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
490.13
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
98%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: molybdenum
reagent type: catalyst
Punto di fusione
222 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[Mo][Mo].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.6CO.2Mo/c2*1-2-4-5-3-1;6*1-2;;/h2*1-5H;;;;;;;;
XCUPBPUEWLTPMQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Group 6 Carbonyl Complexes of N, O, P-ligands: Reviews the use of cyclopentadienyl molybdenum(II) dicarbonyl and tricarbonyl complexes as precursors for catalysts in olefin epoxidation. (SM Bruno, AA Valente, IS Gonçalves, 2023).
  • Monitoring Equilibrium Reaction Dynamics of a Nearly Barrierless Molecular Rotor: Describes using cyclopentadienylmolybdenum tricarbonyl dimer in ultrafast vibrational echo experiments to observe dynamic processes in barrierless molecular rotors. (IA Nilsen, DG Osborne, AM White, JM Anna, 2014).
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)