113808
1,3-Dichlorobenzene
98%
Sinonimo/i:
m-Dichlorobenzene
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
5 mmHg ( 38.8 °C)
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.546 (lit.)
P. eboll.
172-173 °C (lit.)
Punto di fusione
−25-−22 °C (lit.)
Solubilità
H2O: soluble 1.23 mg/L
alcohol: soluble
diethyl ether: soluble
Densità
1.288 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H
ZPQOPVIELGIULI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
152.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
67.0 °C - closed cup