T54402
1,2,3-Trichlorobenzene
99%
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
6.25 (vs air)
Tensione di vapore
0.07 mmHg ( 25 °C)
Saggio
99%
Temp. autoaccensione
1059 °F
Limite di esplosione
6.6 %
P. eboll.
218-219 °C (lit.)
Punto di fusione
51-53 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1cccc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6H3Cl3/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H
RELMFMZEBKVZJC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
260.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
127.0 °C - closed cup