Documenti fondamentali
109649
Sigma-Aldrich
2-Methylanthraquinone
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H10O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.24
Beilstein:
2050523
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
95%
Impurezze
3-4% 1-methylanthraquinone
P. ebollizione
236-238 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
170-173 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C15H10O2/c1-9-6-7-12-13(8-9)15(17)11-5-3-2-4-10(11)14(12)16/h2-8H,1H3
NJWGQARXZDRHCD-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)