108448
Cyanoacetamide
99%
Sinonimo/i:
2-Cyanoacetamide
Saggio
99%
Punto di fusione
119-121 °C (lit.)
Solubilità
cold water: soluble 1gm in 6.5ml
Gruppo funzionale
amide
nitrile
Stringa SMILE
NC(=O)CC#N
InChI
1S/C3H4N2O/c4-2-1-3(5)6/h1H2,(H2,5,6)
DGJMPUGMZIKDRO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Cyanoacetamide is a highly reactive compound used as a reaction intermediate in condensation and substitution reactions. [3] [4]
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
419.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
215 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.