105457
2,4-Dinitrobenzenesulfenyl chloride
96%
Sinonimo/i:
2,4-Dinitrophenylsulfenyl chloride, Kharasch reagent
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Punto di fusione
94-97 °C (lit.)
Solubilità
benzene: soluble
diethyl ether: soluble
ethylene chloride: soluble
glacial acetic acid: soluble
methylene chloride: soluble
trichloroethylene: soluble
xylene: soluble
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccc(SCl)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3ClN2O4S/c7-14-6-2-1-4(8(10)11)3-5(6)9(12)13/h1-3H
GPXDNWQSQHFKRB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?