102024
2,5-Dichloroaniline
99%
Saggio
99%
Forma fisica
solid
Temp. autoaccensione
>374 °F
P. eboll.
251 °C (lit.)
Punto di fusione
47-50 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1cc(Cl)ccc1Cl
InChI
1S/C6H5Cl2N/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H,9H2
AVYGCQXNNJPXSS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup