Documenti fondamentali
8.41772
Sigma-Aldrich
3-Amino-4-chlorobenzotrifluoride
for synthesis
Sinonimo/i:
3-Amino-4-chlorobenzotrifluoride
Scegli un formato
50 ML
CHF 94.80
CHF 94.80
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 ML
CHF 94.80
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H5ClF3N
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.57
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Numero indice EU:
204-475-7
NACRES:
NA.22
CHF 94.80
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
0.15 hPa
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
≥560 °C
P. ebollizione
82-83 °C/12 hPa
Punto di fusione
10 °C
Temp. transizione
flash point 75 °C
Solubilità
11 g/L
Densità
1.428 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1cc(c(cc1)Cl)N
InChI
1S/C7H5ClF3N/c8-5-2-1-4(3-6(5)12)7(9,10)11/h1-3H,12H2
VKTTYIXIDXWHKW-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.426 - 1.430
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
167.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
75 °C - closed cup