1430735
USP
Methylnaltrexone bromide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
17-(Cyclopropylmethyl)-4,5α-epoxy-3,14-dihydroxy-17-methyl-6-oxomorphinanium bromide, MNTX, Methylnaltrexonium, Mrz-2663, N-Methylnaltrexone, Naltrexone MB, Quaternary ammonium naltrexone
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
methylnaltrexone
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Chaîne SMILES
[Br-].C[N@+]1(CC[C@]23[C@H]4Oc5c(O)ccc(C[C@@H]1[C@]2(O)CCC4=O)c35)CC6CC6
InChI
1S/C21H25NO4.BrH/c1-22(11-12-2-3-12)9-8-20-17-13-4-5-14(23)18(17)26-19(20)15(24)6-7-21(20,25)16(22)10-13;/h4-5,12,16,19,25H,2-3,6-11H2,1H3;1H/t16-,19+,20+,21-,22?;/m1./s1
Clé InChI
IFGIYSGOEZJNBE-KNLJMPJLSA-N
Informations sur le gène
human ... OPRM1(4988)
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT SE 2 Oral
Organes cibles
Gastrointestinal tract
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable