PHR8930
Naltrexone Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
N-(3-Butenyl)-noroxymorphone hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Famille d'API
naltrexone
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 25 mg
Application(s)
pharmaceutical small molecule
InChI
1S/C20H23NO4.ClH/c1-2-3-9-21-10-8-19-16-12-4-5-13(22)17(16)25-18(19)14(23)6-7-20(19,24)15(21)11-12;/h2,4-5,15,18,22,24H,1,3,6-11H2;1H/t15-,18+,19+,20-;/m1./s1
Clé InChI
UMLGCEOOYPDDJJ-ITLPAZOVSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produits recommandés
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)