1430724
USP
Methylnaltrexone Peak Identification Mixture Cll
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
methylnaltrexone
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
mixture
InChI
1S/C21H25NO4.BrH/c1-22(11-12-2-3-12)9-8-20-17-13-4-5-14(23)18(17)26-19(20)15(24)6-7-21(20,25)16(22)10-13;/h4-5,12,16,19,25H,2-3,6-11H2,1H3;1H/t16-,19+,20+,21-,22?;/m1./s1
Clé InChI
IFGIYSGOEZJNBE-KNLJMPJLSA-N
Description générale
Application
Also, for use with USP monograph such as Methylnaltrexone Bromide
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT SE 2 Oral
Organes cibles
Gastrointestinal tract
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable