1268900
USP
Eucalyptol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane, 1,8-Cineole, 1,8-Epoxy-p-menthane
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
cineole
Fabricant/nom de marque
USP
Indice de réfraction
n20/D 1.457 (lit.)
pb
176-177 °C (lit.)
Pf
1-2 °C (lit.)
Densité
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[C@]12CC[C@H](CC1)C(C)(C)O2
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)8-4-6-10(3,11-9)7-5-8/h8H,4-7H2,1-3H3/t8-,10+
Clé InChI
WEEGYLXZBRQIMU-WAAGHKOSSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Eucalyptus Oil
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable