Principaux documents
8.43788
Sigma-Aldrich
1,8-Cineole
for synthesis
Synonyme(s) :
1,8-Cineole, 1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo(2,2,2)-octane
100 ML
42.60 CHF
500 ML
164.00 CHF
42.60 CHF
Date d'expédition estimée le25 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
42.60 CHF
500 ML
164.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H18O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
207-431-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
42.60 CHF
Date d'expédition estimée le25 mai 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Puissance
2480 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pf
1.5 °C
Température de transition
flash point 49 °C
Solubilité
3.5 g/L
Densité
0.925 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O1[C@@]2(CC[C@H](C1(C)C)CC2)C
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)8-4-6-10(3,11-9)7-5-8/h8H,4-7H2,1-3H3/t8-,10+
Clé InChI
WEEGYLXZBRQIMU-WAAGHKOSSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.923 - 0.928
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
125.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
52 °C - closed cup