Principaux documents
PHL82675
4′,5,7-Trihydroxy-3,6,8-trimethoxyflavone
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Sarothrin
10 MG
360.00 CHF
360.00 CHF
Date d'expédition estimée le21 avril 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
360.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H16O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
360.31
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
360.00 CHF
Date d'expédition estimée le21 avril 2025
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Format
neat
Chaîne SMILES 
O1c2c(c(c(c(c2OC)O)OC)O)C(=O)C(=C1c3ccc(cc3)O)OC
InChI
1S/C18H16O8/c1-23-16-11(20)10-12(21)17(24-2)14(8-4-6-9(19)7-5-8)26-15(10)18(25-3)13(16)22/h4-7,19-20,22H,1-3H3
Clé InChI
KHZSFBNUQVEEQR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable