Principaux documents
PHL85840
Luteolin 3′-glucoside
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
3′,4′,5,7-Tetrahydroxyflavone 3′-glucoside, Dracocephaloside
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H20O11
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
448.38
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C1C2=C(O)C=C(O)C=C2OC(C3=CC(O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O4)=C(O)C=C3)=C1
InChI
1S/C11H15ClN2O/c1-3-8(2)13-11(15)14-10-6-4-9(12)5-7-10/h4-8H,3H2,1-2H3,(H2,13,14,15)
Clé InChI
NBPHHKVRZUSDBJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3