PHL82666
2,3,4′,5-Tetrahydroxystilbene 2-glucoside
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
2,3,5,4′-Tetrahydroxystilbene 2-O-β-D-glucoside, 2,4-Dihydroxy-6-[(1E)-2-(4-hydroxyphenyl)ethenyl]phenyl β-D-Glucopyranoside, EH-201, THSG, Tetrahydroxystilbene glucoside
About This Item
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
InChI
1S/C20H22O9/c21-9-15-16(25)17(26)18(27)20(28-15)29-19-11(7-13(23)8-14(19)24)4-1-10-2-5-12(22)6-3-10/h1-8,15-18,20-27H,9H2/b4-1+/t15-,16-,17+,18-,20+/m1/s1
Clé InChI
JAYVHSBYKLLDJC-DSNJPTTOSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)