Principaux documents
PHL80666
Acide L-aspartique
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Acide (S)-(+)-aminosuccinique, Acide (S)-aminobutanedioïque
100 MG
261.00 CHF
261.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
261.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
HO2CCH2CH(NH2)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
133.10
Beilstein:
1723530
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
261.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Pf
>300 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
N[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
Clé InChI
CKLJMWTZIZZHCS-REOHCLBHSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Actions biochimiques/physiologiques
Principal neurotransmetteur de l'excitation synaptique rapide.
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable