A9256
Acide L-aspartique
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
Acide (S)-(+)-aminosuccinique, Acide (S)-aminobutanedioïque
About This Item
Produits recommandés
product name
Acide L-aspartique, reagent grade, ≥98% (HPLC)
Qualité
reagent grade
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder, crystals or chunks
Couleur
white to off-white
Pf
>300 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
H2O: 5 mg/mL
0.5 M HCl: 50 mg/mL (with heat)
1 M NaOH: 50 mg/mL
Chaîne SMILES
N[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
Clé InChI
CKLJMWTZIZZHCS-REOHCLBHSA-N
Informations sur le gène
human ... CA1(759) , CA2(760)
rat ... Grin2a(24409)
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique