Principaux documents
808803
TSKgel® SP-5PW (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 8 mm, sulfonic acid phase
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
TSKgel® SP-5PW HPLC Column, phase sulfonic acid, L × I.D. 7.5 cm × 8 mm, 10 μm particle size, glass column
Matériaux
glass column
Gamme de produits
TSKgel®
Caractéristiques
counter ion Na+
Fabricant/nom de marque
Tosoh 8803
Paramètres
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
10 bar max. pressure
10-45 °C temperature
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
7.5 cm × 8 mm
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Groupe de la matrice active
sulfonic acid phase
Taille des particules
10 μm
pH de fonctionnement
2-12
Technique de séparation
cation exchange
Description générale
TSKgel® SP-5PW columns are packed with porous hydrophilic polymer beads which are surface modified with a strong cation exchanger. They are used for the separation and analysis of proteins, peptides, and other biologically active molecules. TSKgel SP-5PW columns have the same backbone chemistry and selectivity as the bulk process scale resins Toyopearl SP-650 and TSKgel SP-5PW (20) and (30).
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation