808807
TSKgel® SP-5PW (20 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1 cm × 8 mm, sulfonic acid phase
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
TSKgel® SP-5PW Guardgel Kit, phase sulfonic acid, L × I.D. 1 cm × 8 mm, 20 μm particle size, glass
Matériaux
glass
Gamme de produits
TSKgel®
Caractéristiques
counter ion Na+
Fabricant/nom de marque
Tosoh 08807
Paramètres
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
10-45 °C temperature
Technique(s)
LPLC: suitable
L × D.I.
1 cm × 8 mm
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Groupe de la matrice active
sulfonic acid phase
Taille des particules
20 μm
pH de fonctionnement
2-12
Technique de séparation
cation exchange
Catégories apparentées
Description générale
Informations légales
Colonne analytique